Fenolrött natriumsalt 0,02% (w/v) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, Phenol red water soluble, Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bisphenolate S,S-dioxide
38702.AE 38702.AP
38702.AEEA 670 SEK
38702.AE 38702.AP
Fenolrött natriumsalt 0,02% (w/v) i vattenlösning
Fenolrött natriumsalt
Molecular Formula: C19H13NaO5S Formula Weight: 376.37 Physical Form: Liquid Density: 0.972 MDL No.: MFCD00066901
Formel: C₁₉H₁₃NaO₅S
MW: 376,35 g/mol
Densitet: 0,972
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00066901
CAS nummer: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8