Fenolftalein 1% i etanol, Millipore®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07227.0250
1.07227.1000
1.07227.0250EA
1175
SEK
1.07227.0250
1.07227.1000
Fenolftalein 1% i etanol, Millipore®
Fenolftalein
Formel:
C₂₀H₁₄O₄ MW: 318,33 g/mol Kokpunkt: ∼78 °C (1013 hPa) Densitet: ∼0,85 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00005913 CAS nummer: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 UN: 1170 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
indicator pH | 8.2 - 9.8 |