Alginsyra
Leverantör: Thermo Scientific
A17582.0E A17582.22 A17582.36
A17582.0EEA 11575 SEK
A17582.0E A17582.22 A17582.36
Alginsyra
Alginsyra
CAS No.: 9005-32-7 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,242 MDL No.: MFCD00081309
Formel: (C₆H₈O₆)n
MW: 176,13 g/mol
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00081309
CAS nummer: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1
Merck Index: 14,242