3-Quinolinecarboxylic acid
Leverantör: Molekula
65676498-1G
MOLE65676498-1GEA
0
SEK
MOLE65676498-1G
3-Quinolinecarboxylic acid
3-Quinolinecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₂ MW: 173,17 g/mol Kokpunkt: 345 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 282…283 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006770 CAS nummer: 6480-68-8 EINECS: 229-337-3 |