Bromtymolblått natriumsalt 0,04% (w/v) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate
38701.AE
38701.AP
38701.AEEA
660
SEK
38701.AE
38701.AP
Bromtymolblått natriumsalt 0,04% (w/v) i vattenlösning
Bromtymolblått natriumsalt
CAS No.: 34722-90-2
Molecular Formula: C27H27Br2NaO5S
Formula Weight: 646.38
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00077263
Formel:
C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S MW: 646.37 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00077263 CAS nummer: 34722-90-2 EINECS: 252-169-7 |