Metylrött, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06076.0025
1.06076.0100
1.06076.0025EA
1160
SEK
1.06076.0025
1.06076.0100
Metylrött, Supelco®
Metylrött
Formel:
C₁₅H₁₅N₃O₂ Smältpunkt: 178…182 °C Densitet: 1,31 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002425 CAS nummer: 493-52-7 EINECS: 207-776-1 Merck Index: 12,06199 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 178 - 182 °C |
Molar Mass | 269.31 g/mol |
Bulk Density | 300 - 500 kg/m3 |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |