Magnetomrörare, atexMIXdrive
Leverantör: 2MAG
49001 49001_UK 49001_CH 99300 99200
442-0820EA 23150 SEK
442-0820 TMAG49001_UK TMAG49001_CH 442-0846 TMAG99200
Magnetomrörare, atexMIXdrive
Omrörare Magnetomrörare
Ultra-tunn omrörare med explosionsskydd. Det hermetiskt förslutna höljet är vatten-, bakterie- och dammsäkert. Driftstemperatur upp till 40 °C.
  • Underhållsfri och tålig induktiv drivenhet
  • Ryckfri blandning
  • Kan sänkas ned i vatten och oljebad
  • Passar för användning i CO₂-inkubatore
IP-skyddsklass: IP 68
Certifierad i enlighet med ATEX II 2G Ex mb IIC T4 Gb
atexMIXcontrol and atexMIXcontrol cleanroom (external control unit must be ordered separately). Speed range: 100 - 2000 min⁻¹
Kontrollenhet i aluminium med explosionsskydd för anslutning av en atexMIXdrive-magnetomrörare. Avsedd för användning i explosionsskyddade områden och renrum. Effektinställning i fyra steg (5/10/15/20 W).
SoftStart för tillförlitlig och säker acceleration av omrörarmagneten
QuickSet för inställning av start- och max. hastighet
Senaste arbetsstatus sparas vid avstängning
Tydlig digital visning av hastighets- och effektinställnin
Certifikat: Both units are IP protection class: IP 65
atexMIXcontrol:
Ex-mark: certified according to ATEX II 2G db eb IIC T6 Gb
atexMIXcontrol cleanroom:
Ex-mark: certified according to ATEX II 3G Ex nA nL IIC T6
Observera: Note: Stirring drive atexMIXdrive and control unit atexMIXcontrol or control unit atexMIXcontrol cleanroom are firmly fixed together by the manufacturer and cannot be separated.