Koppar, pulver
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
A16243.36
A16243.0E
A16243.22
A16243.36EA
1650
SEK
A16243.36
A16243.0E
A16243.22
Koppar, pulver
Koppar
Formel:
Cu MW: 63,55 g/mol Kokpunkt: 2567 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 1083,4 °C Densitet: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 UN: 3089 ADR: 4.1,III |