di-natriumoxalat 0.05 M (COO)2Na2 volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
35240-1L 35240-20L
35240-1LEA 525 SEK
35240-1L 35240-20L
di-natriumoxalat 0.05 M (COO)2Na2 volumetrisk lösning, Fluka™
di-natriumoxalat
Formel: Na₂C₂O₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012465
CAS nummer: 62-76-0
EINECS: 231-791-2
Order Now
Specifikation testresultat
Factor 0.998 - 1.002