Kloramfenikol
Leverantör: PanReac AppliChem
Fara
A1806.0025 A1806.0050
A1806.0025EA 605 SEK
A1806.0025 A1806.0050
Kloramfenikol
Kloramfenikol
Formel: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Kokpunkt: 645 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 150 °C
Densitet: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00078159
CAS nummer: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087