L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: L-α-Fenylalanin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16011.0010 8.16011.0050
8.16011.0010EA 485 SEK
8.16011.0010 8.16011.0050
L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
L-Fenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Kokpunkt: 313 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 173 °C
Densitet: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064227
CAS nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 275 - 283 °C (decomposition)
Molar Mass 165.19 g/mol
Bulk Density 580 kg/m3
pH 5.4 - 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)