Reaktor med omrörning, GLS 80-gänga, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
1200379 1200380 1200381 1200382 1200385 1200386 1200383 212639107
215-2468EA 5475 SEK
215-2468 441-0550 441-0551 215-2473 215-2469 215-2470 215-2474 215-4158
Reaktor med omrörning, GLS 80-gänga, DURAN®
Kolvar Spinnerflaskor
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, PP, PTFE, PEEK, rostfritt stål.
  • Delarna som är i kontakt med media uppfyller FDA-krav
  • Omrörningselementet är utbytbart
  • Med hjälp av komponenter från DURAN®-anslutningssystemet kan extra medieflaskor anslutas eller så är steril tryckutlösning möjlig
GLS 80-reaktorn med omrörning är lämplig för många olika blandningsprocesser. De medföljande anslutningarna gör att man kan tillföra eller ta bort medier från flaskan under blandning. Hela aggregatet kan autoklaveras och passar därför för biologiska applikationer. Genom att använda komponenter från GLS 80-anslutningssystemet kan en extra medieflaska (OD-slang: 1,6 till 12,0 mm) anslutas eller så kan en steril tryckutjämnare monteras. Drivs med hjälp av magnetomrörare. Det justerbara omrörningsskaftet kan användas i DURAN® GLS 80-laboratorieflaskor i glas (1000 och 2000 ml) och ger en märkbart förbättrad blandning jämfört med standardomrörarmagneter. Omrörningselementet är utbytbart och kan användas med hastighet upp till 500 varv/min. Typiska användningsområden: blandning av vätskor, upplösning av fasta ämnen, enkla fermenteringsprocesser.
Drive for the stirrer is provided by a standard commercial magnetic stirrer. The variable agitator shaft can be used in DURAN® GLS 80 laboratory glass bottles (1000 and 2000 ml) and provides notably improved mixing in comparison with standard magnetic stirring bars. The agitating element is exchangeable and use up to 500 rpm is possible. Typical applications: Mixing of liquids, dissolving of solids, simple fermentation processes.