Fosforsyra ≥85%, LiChropur™ suitable for HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Phosphoric acid
49685-100ML 49685-500ML
49685-100MLEA 1500 SEK
49685-100ML 49685-500ML
Fosforsyra ≥85%, LiChropur™ suitable for HPLC, Supelco®
Fosforsyra
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Kokpunkt: 158
Smältpunkt: 21
MDL Number: MFCD00011340
CAS nummer: 7664-38-2
Merck Index: 14,07344