Kiselgel pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size, technical, Supelco®
Leverantör: Merck
645524-2.5KG
645524-5KG
645524-2.5KGEA
5180
SEK
645524-2.5KG
645524-5KG
Kiselgel pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size, technical, Supelco®
Kiselgel
Formel:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Kokpunkt: 2230 °C Smältpunkt: > 1600 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |