Kiselgel, Davisil® Grade 12 pore size 150 Å, 60-200 mesh, high purity, Supelco®
Leverantör: Merck
243981-2.5KG
243981-500G
243981-2.5KGEA
6010
SEK
243981-2.5KG
243981-500G
Kiselgel, Davisil® Grade 12 pore size 150 Å, 60-200 mesh, high purity, Supelco®
Kiselgel
Formel:
SiO₂ Kokpunkt: 2230 °C Smältpunkt: > 1600 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |