Kiselgel, Davisil® Grade 62 pore size 150 Å, 35-60 mesh, high purity, Supelco®
Leverantör: Merck
236845-100G 236845-1KG
236845-100GEA 1310 SEK
236845-100G 236845-1KG
Kiselgel, Davisil® Grade 62 pore size 150 Å, 35-60 mesh, high purity, Supelco®
Kiselgel
Formel: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kokpunkt: 2230 °C
Smältpunkt: > 1600 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc93c274583970dc8baa52abfe2cf9ddb1f7c5d9&vid=9bbeb82d81a0a3c04adfd63ae4db4fd0eb202793&prid=web&clid=SAPDAM