Kiselgel, Davisil® Grade 635 pore size 60 Å, 60-100 mesh, high purity, Supelco®
Leverantör: Merck
236799-100G 236799-1KG
236799-100GEA 646 SEK
236799-100G 236799-1KG
Kiselgel, Davisil® Grade 635 pore size 60 Å, 60-100 mesh, high purity, Supelco®
Kiselgel
Formel: SiO₂
Kokpunkt: 2230 °C
Smältpunkt: > 1600 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb2e262e9dedfa69722c5859d12f7a33b6af0535&vid=55fafa00af1638be5d9ef2386c7057cb03677340&prid=web&clid=SAPDAM