Kiselgel, Davisil® Grade 923 pore size 30 Å, 100-200 mesh, high purity, Supelco®
Leverantör: Merck
214477-250G 214477-50G
214477-250GEA 2740 SEK
214477-250G 214477-50G
Kiselgel, Davisil® Grade 923 pore size 30 Å, 100-200 mesh, high purity, Supelco®
Kiselgel
Formel: SiO₂
Kokpunkt: 2230 °C
Smältpunkt: > 1600 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff484c390424ecbc604290464e00fc361ea19178&vid=ab04e2801dffc54a5f5c0faae685b6bb0ed3cf74&prid=web&clid=SAPDAM