Kiselgel, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, high purity, Supelco®
Leverantör: Merck
214396-1KG 214396-5KG
214396-1KGEA 1100 SEK
214396-1KG 214396-5KG
Kiselgel, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, high purity, Supelco®
Formel: SiO₂
Kokpunkt: 2230 °C
Smältpunkt: > 1600 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeb910a95beceac796ecc2e40cfbae6327b16611&vid=39912bddd50790ed76c141635a89325146f5ab7d&prid=web&clid=SAPDAM