Ögonduschstationer, Duo
Leverantör: Plum Safety
4803 4810 4802 4816
118-0096EA 1075 SEK
118-0096 118-0097 118-0095 118-0098
Ögonduschstationer, Duo
Första hjälpen produkter Ögonduschar
Vägghängda ögonduschstationer, tillverkade i hård plast, för enkel och snabb hjälp vid ögonskador.
  • Lätta att montera på väggen
  • För snabb och effektiv ögonsköljning
  • DUO ögonkopp för samtidig sköljning av båda ögonen
  • Utrustade med spegel och tydliga instruktioner
  • Stängda stationer (box) är idealiska för användning i smutsiga och dammiga områden
Ögonsköljstation (med Ögonskölj Duo):
Väggstation med 1 flaska 1000 ml Ögonskölj Duo, väggmonteringsanordning, piktogram och spegel. Speciellt lämplig för ögonsköljning vid mindre arbetsplatser.
Sköljtid: ~5 min.
CombiStation Duo (med Ögonskölj Duo + pH Neutral Duo):
Väggstation med 500 ml pH Neutral Duo och 1000 ml Ögonskölj Duo, väggmonteringsanordning, piktogram och spegel. Speciellt lämplig för områden där det finns risk för olyckor med syror och baser.
Sköljtid: ~7 min (2 min med pH Neutral DUO och sedan 5 min med Ögonskölj DUO).
CombiBox Duo MAXI (med Ögonskölj Duo + pH Neutral Duo):
Dammtät väggstation med 1×500 ml pH Neutral Duo och 1×1000 ml Ögonskölj Duo, samt spegel inne i locket. Speciellt lämplig för dammiga produktionsområden där det finns risk för olyckor med syror och baser.
Sköljtid: ~7 min (2 min med pH Neutral DUO och sedan 5 min med Ögonskölj DUO).
Ögonsköljbox Duo (med Ögonskölj Duo):
Dammsäker väggstation med 2×1000 ml Ögonskölj Duo, och spegel inne i locket. Speciellt lämplig för smutsiga och dammiga produktionsområden och mobila arbetsplatser.
Sköljtid: ~10 min.