illustra™ GFX™ reningskit för PCR-DNA och gelband
Leverantör: Cytiva
28-9034-71 28-9034-70
28-9034-71EA 5775 SEK
28-9034-71 28-9034-70
illustra™ GFX™ reningskit för PCR-DNA och gelband
Nukleinsyrareagens Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
De illustra GFX PCR DNA och Gel Band Purification kit är för isolering och koncentration av DNA-fragment från PCR-blandningar, DNA-innehållande agarosgelband, enzymbaserade DNA-modifieringar och restriktionsenzymklyvningar.
  • Metoden är snabb och enkel med mindre än 10 minuters arbetsinsats
  • Flexibel elueringsvolym på 10–50 μl för olika behov av DNA-koncentration
  • Förbättrad kolonndesign med ökad maxvolym som tar upp till 800 μl vätskevolym (950 μl utan lock)
  • Högren DNA är färdig för att användas direkt för sekvensering, PCR, märkning, restriktionsenzymdigerering och kloning
illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit is designed for the rapid purification and concentration of PCR products or DNA fragments ranging in size from 50 bp to 10 kb. This kit can be used to purify DNA from reaction volumes up to 100 μl or agarose gel slices up to 900 mg. The kit combines a versatile chaotropic buffer with a glass fiber matrix supported in a spin column for the purification of DNA from both solution and agarose gel. Typical recoveries range from 60% to 80% for DNA fragments from agarose gel to as high as 95% for PCR products from solution. DNA purity is exceptional; 99.5% of contaminants are removed.
Beställningsinformation: Kit contains GFX columns (2×50), collection tubes (2×50). color-coded bottles of capture buffer (blue, 55 ml), wash buffer (yellow, 25 ml), and two elution buffers each 12 ml (Tris-HCl and sterile water) and an instruction booklet.