Natriumhypoklorit (10% Cl₂) i vattenlösning
Leverantör: FF-CHEMICALS
|
Fara
|
FF2540100
FF2541000
FFCHFF2540100EA
750
SEK
FFCHFF2540100
FFCHFF2541000
Natriumhypoklorit (10% Cl₂) i vattenlösning
Natriumhypoklorit
Formel:
ClNaO MW: 74,44 g/mol Kokpunkt: 111 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –30…–20 °C Densitet: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00011120 CAS nummer: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 UN: 1791 ADR: 8,II |