2-Metylpentan (Isohexan, blandning av isomerer) 99+% för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
2-Methylpentane
45652.K2
45652.K7
45652.K2EA
1775
SEK
45652.K2
45652.K7
2-Metylpentan (Isohexan, blandning av isomerer) 99+% för HPLC
2-Metylpentan (Isohexan, blandning av isomerer)
Purity: 99+%
CAS No.: 92112-69-1
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point:
Formel:
C₆H₁₄ Kokpunkt: 65…70 °C Smältpunkt: –95 °C Densitet: 0,67 Flampunkt: <–23 °C (–9 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009406 CAS nummer: 92112-69-1 EINECS: 295-570-2 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |