Ättiksyra 75% ≥75%, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Fara
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
1.37011.1000 1.37011.9025 1.37011.9950
1.37011.1000EA 2275 SEK
1.37011.1000 1.37011.9025 1.37011.9950
Ättiksyra 75% ≥75%, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Ättiksyra
Observera: Store at +15°C to +25°C.
Formel: H₃CCOOH
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM