Ammoniaklösning 28% (NH₃ basis) i vatten ≥99.99%
Leverantör: Honeywell Chemicals
|
Fara
|
338818-100ML
338818-1L
338818-100MLEA
1550
SEK
338818-100ML
338818-1L
Ammoniaklösning 28% (NH₃ basis) i vatten ≥99.99%
Ammoniaklösning
Formel:
NH₃ Kokpunkt: 32 °C (1,013 hPa) Smältpunkt: –92 °C Densitet: 0,89 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Assay (acidimetric) | 28.0 - 30.0 % |
Metal trace analysis (ICP) | Max. 0.01 % |