Citral, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02489.0005
8.02489.0250
8.02489.5000
8.02489.0005EA
461
SEK
8.02489.0005
8.02489.0250
8.02489.5000
Citral, Sigma-Aldrich®
Citral
Formel:
C₁₀H₁₆O Kokpunkt: 229 °C (1013 hPa) Smältpunkt: < –10 °C Densitet: 0,89 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 98 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006997 CAS nummer: 5392-40-5 EINECS: 226-394-6 Merck Index: 13,02346 |
Specifikation testresultat
Solubility | 0.42 g/l (25 °C) |
Molar Mass | 152.23 g/mol |
Boiling Point | 227 - 229 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 98 °C |
Refractive Index | 1.4872 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 4.3 - 9.9 %(V) |
Density | 0.89 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 225 °C |