Ammonium järn (III) citrat, rödbrun
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
A11199.30 A11199.0B A11199.0I
A11199.30EA 660 SEK
A11199.30 A11199.0B A11199.0I
Ammonium järn (III) citrat, rödbrun
Ammonium järn (III) citrat
CAS No.: 1185-57-5 Odour: Weak Merck Reference: 14,4017 MDL No.: MFCD00013099
Formel: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Kokpunkt: 197 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013099
CAS nummer: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Merck Index: 14,4017