Pikrinsyra, gul, fluid
Leverantör: PanReac AppliChem
Synonyms: 2,4,6-Trinitrofenol
251049.1610 251049.1612
APPC251049.1610EA 2600 SEK
APPC251049.1610 APPC251049.1612
Pikrinsyra, gul, fluid
Pikrinsyra
Formel: C₆H₃N₃O₇
Kokpunkt: 100 °C (212 °F)
Densitet: 1,006 kg/L
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00007102
CAS nummer: 88-89-1