Stativstavar, kvadratiska, PASS
Leverantör: PHYWE
02026.55 02027.55 02028.55 02029.55
765-1141EA 0 SEK
765-1141 765-1142 765-1143 765-1144
Stativstavar, kvadratiska, PASS
Stativstång
Stativstavar med kvadratiskt tvärsnitt 12×12 mm. Tillverkade av glansförzinkat stålrör. Stavens ena ände är försedd med en cylindrisk stav (50×10 mm). Andra änden försluten. Kvadratiska stavar ger en oöverträffad vridstyvhet i jämförelse med cylindriska stativstavar.