Areometer, sp. vikt, pappersskala
Leverantör: Alla France
3000TB100/20QP 3050TB065/20QP 3050FG100/20QP
765-0052EA 320 SEK
765-0052 765-0053 ALLA3050FG100/20QP
Areometer, sp. vikt, pappersskala
Aerometrar
Dessa hydrometrar med brett spektrum är kalibrerade vid 20 °C.
Mostly dedicated to applications with citric and tartaric acids.