Millikanapparat
Leverantör: PHYWE
09070.00 02060.00
765-1239EA 20052.7 SEK
765-1239 765-1146
Millikanapparat
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial fysik Electricity/Magnetism Learning Activities
Utrustning för demonstration av den elektriska laddningens kvantegenskaper, samt att bestämma elementarladdningen. Försöket är lätt att utföra och lämpligt både som laboration och demonstration med hjälp av Videoflex kameran (765-1000). Med utrustningen kan elementarladdningen bestämmas på 3 sätt: ändring av laddning med hjälp av en alfa-strålare, fallande och stigande hastighet med konstant kondensatorspänning samt frispänning och fallande hastighet utan elektriskt fält.
Oljedropparna sprayas in i kondensatorkammaren som belyses av en inbyggd halogenlampa, tillräckligt ljusstark för att möjliggöra observation med Videoflexkameran.