Röntgenutrustning
Leverantör: PHYWE
09058.99 09058.10 09058.50 09058.60 09058.70
765-1238EA 0 SEK
765-1238 765-1234 765-1235 765-1236 765-1237
Röntgenutrustning
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial fysik Optics Learning Activities
Phywes nya röntgenutrustning är speciellt utveckald för undervisningsändamål. Används vid laborationer och demonstrationer från de enklaste genomlysningar till Braggdiffraktion och Comptonspridning. Normalt används wolfram som katod i röntgenrör. Det innebär att spänningen måste upp till ca 65 kV innan röntgenstrålning bildas. Phywe's röntgenrör behöver endast 10 till 12 kV för att processen skall starta. Till röntgenutrustningen finns 3 olika röntgenrör med anoderna tillverkade av Cu, Mo och Fe. Dessa är byggda som plug-in moduler och bytes på några sekunder. De flesta laborationerna kanMore Product Information