Centrifugalkraftsapparat med experimentvagn
Leverantör: PHYWE
11008.00 11060.00 03949.00 02206.01 02206.02
765-1382EA 3869.16 SEK
765-1382 765-1383 765-1384 765-1386 765-1385
Centrifugalkraftsapparat med experimentvagn
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial fysik Mechanics Learning Activities
Med utrustningen kan centrifugalkrafter som uppkommer vid en kropps rotation runt en bestämd axel mätas och undersökas. Apparaten består av ett plan med bana för vagn. På undersidan finns en lodrät axel som monteras i ett lager. Planet fås att rotera med en laboratoriemotor ansluten med en drivrem till lagret. Experimentvagnen placeras på banan och hindras från att lämna banan av två bockade ståltrådar. Till vagnen ansluts en tråd som löper över en trissa och vidare till en dynamometer.