Magnetfält, kraftpåverkan
Leverantör: PHYWE
06094.00 06410.00 06412.00 06414.00
765-1188EA 0 SEK
765-1188 765-1200 765-1201 765-1202
Magnetfält, kraftpåverkan
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial fysik Mechanics Learning Activities
Används vid studier av kraftverkan på en strömgenomfluten ledare i ett magnetfält. Fältet kan t.ex. erhållas från U-magnet 765-0444. Med två band kan kraftverkan mellan dessa vid olika strömriktningar undersökas. Varje band är i båda ändar försett med en 4 mm banankontakt.
  • Metallband, 2 st.
  • Dimensioner: 6×900 mm
Konduktorgunga. För demonstration av den kraft som utövas av ett magnetfält på en ledare genom vilken det går en ström. Aluminiumrör fäst vid två böjbara vävda metallband. Vardera änden har en 4 mm banankontakt.
Dimensioner: band 450 mm, rör 110 mm, Vridspole. Funktionsmodell av vridspolemekanism bestående av rektangulär spole av 3 varv styv aluminiumtråd ansluten till 2 vävda metallband. Försedd med 4 mm banankontakt i varje ände.
Dimensioner: längd 100 mm, Vävt metallband. Reservband för vridspole, konduktorgunga och metallband. Dimensioner: 6×2000 mm. Hållare för metallband. Försedd med kontakdon för anslutning av 4 mm banankontakter.