Experimentsats, elektriska fältlinjer
Leverantör: PHYWE
06251.88 06251.01 06251.02 06251.03 06251.04 06251.05 06251.06
765-1199EA 3869.16 SEK
765-1199 765-1193 765-1194 765-1195 765-1196 765-1197 765-1198
Experimentsats, elektriska fältlinjer
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial fysik Electricity/Magnetism Learning Activities
För demonstration av elektriska fält mellan elektroder av olika form. Elektroderna har anbringats i tunna ledande skikt på plexiglasplattor och fältlinjebilderna framträder i gryn som placerats i en kyvett med 1 to 2 mm ricinolja (kyvetten ställs på plexiglasplattan). Kyvetten har en ringformad elektrod i yttermanteln och en 4 mm anslutningshylsa. Rengöringen sker enkelt då elektroder resp. plexiglasplatta aldrig kommer i beröring med oljan. Lämplig spänningskälla: Högspänningsaggregat 0 to 25 kV eller Van de Graff generator.
  • Dimensioner: plattor 180×180 mm, diam kyvett 120 mm