Taveloptik med laser
Leverantör: KVANT LIFE SCIENCE
22-5001 194570-611 21-0401 21-0302 21-0312
765-1017EA 0 SEK
765-1017 765-1002 765-1008 765-1005 765-1006
Taveloptik med laser
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial fysik Optics Learning Activities
Utrustning för demonstration av geometrisk optik med laser på magnettavla. Med utrustningen kan en mängd optiska fenomen demonstreras. Tack vare laserns ljusintensitet kan strålgången följas genom en kombination av flera linser. Utrustningen består av.
  • Ljusbox med fem parallellt monterade laserdioder (våglängd 635 nm). Dioderna är försedda med kollimator och en 5 mm cylidrisk lins vilket medför att strålgången kan följas före, genom och efter linsen som fem skarpa och väl synliga, parallella ljusstrålar.
  • Magnettavla med justerbara fötter för justering av tavlans lutning. Hål i överkant för upphängning på vägg etc.
  • Optiska komponenter, tillverkade av plexiglas av hög kvalitet. Försedda med magneter för fäste på White board eller medföljande magnettavla.
  • 1 st rätlinjigt block
  • 1 st plankonvex lins
  • 1 st plankonkav lins
  • 1 st triangulär lins
  • 2 st speglar
  • 2 st semicirkulära liser
  • 5 st konvexa linser
Exempel på övningar
Transmission
Reflektion
Refraktion av ljus mot optisk yta
Ögats funktion med korrektion av synfel
Kamera
Teleskop
Mikroskop
Övningsexempel
Tillverkade av tunn plast med magnetfilm för montering på magnettavla.
Modell av ögat
Modell av kamera
Galileiteleskop
Kepplerteleskop
Effekt av sfärisk abbertion av en lins och korrektion
Gradskiva