Stirlingmotor, transparent
Leverantör: PHYWE
04372.00 04371.00 04371.97 04372.01 04372.02 04372.03 04372.04 32154.00
765-1183EA 9318.68 SEK
765-1183 765-1181 765-1182 765-1184 765-1185 765-1186 765-1187 765-1330
Stirlingmotor, transparent
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial fysik Mechanics Learning Activities
Phywes transparenta Stirlingmotor visar tydligt motorns ingående delar och funktionssätt. För demonstrationen av funktionen hos.
  • Varmluftsmotor.
  • Värmepump/kylmaskin.
  • Solmotor
För bestämning av: Mekanisk och elektrisk effekt som funktion av varvtalet. Driftstemperaturer och temperaturskillnader. Verkningsgrad. För mätning och utvärdering av pV-diagram.
Stirlingmotor, transparent: Stirlingmotor monterad på lackerad bottenplatta. Stort transparent svänghjul. Cylinder och kolv av värmetåligt glas. Vevstake och axel av slitstark plast. Kullagerupphängd axel i härdat stål. Kolven har två anslutningspunkter för temperaturmätning.
Bottenplatta: 207×290 mm, Svänghjul: diameter 140 mm, Motoreffek:t ca 1 W, Rotationshastighet utan belastning min. 800 rpm. Standardtillbehör: Spritbrännare och insexnyckel för montering av svänghjul. Motor / generator enhet: För att omvandla mekanisk energi från Stirlingmotorn till elektrisk energi och för att driva Stirlingmotorn vid användning som värmepump eller kylaggregat. Motoraxel med trissor i två olika storlekar. Sockel för glödlampa E 10. Kontakter för anslutning av elaggregat (max 12 V DC). Standardtillbehör: Drivrem. Glödlampa: E 10, 4 V/0,04 A.
Momentvåg: För direkt bestämning av den mekaniska energi som alstras av Stirlingmotorn. Justerbar friktion och en skala. Visaren monteras på Stirlingmotorns axel och skalan på bottenplattan. Mätområde: 25×10-3 Nm, Upplösning: 1×10-3 Nm,Skorsten till Stirlingmotor. Placeras på spritbrännaren för att erhålla jämn uppvärmning av Stirlingmotorn under långa mätperioder. Tillverkad av värmetåligt glas. Tillbehörssats för soldrift: För att driva Stirlingmotorn med solenergi behövs en tillbehörssats bestående av en parabolisk spegel, hållare för spegel, litet svänghjul och svart insamlingsring. pVnT mätinstrument för Stirlingmotor. För visning av temperatur och varvtal samt analog spänningsutgång för tryck och volym till oscilloscopet. 4 siffrors display.
Varvtal per minut . Mätområde: 0-1999 rpm, Temperatur 1: Mätområde: -10...+500 °C. Upplösning: 1 °C, Temperatur 2: Mätområde: -1...+190 °C. Upplösning: 0,2 °C.