Voltmeter, elektrostatisk
Leverantör: PHYWE
11150.00 11151.00
765-1296EA 0 SEK
765-1296 765-1297
Voltmeter, elektrostatisk
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial fysik Electricity/Magnetism Learning Activities
Demonstrationsinstrument för förlustfri mätning av lik-och växelspänningar. Tack vare den höga isolationsresistensen (ca 1014 ©) belastar instrumentet spänningskällan obetydligt. Samtidigt blir spänningsfallet försumbart. Mätsystemen är skyddade mot störande fält och placerade i apparathus av plast. Mätverket kan studeras från baksidan genom ett fönster. Den stora och tydliga skalan samt visarens utformning gör att instrumentet är mycket lätt att avläsa även på längre avstånd. Skalans fingradering möjliggör precisionsavläsning. Skala finns även på baksidan. Visaren syns genom en slits iMore Product Information