Modulerbar diodlaser
Leverantör: KVANT LIFE SCIENCE
194570-626 MLDD2.2
765-1004EA 0 SEK
765-1004 765-1018
Modulerbar diodlaser
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial fysik Optics Learning Activities
Fördelarna med en diodlaser jämfört med en HeNe laser är framförallt litet format, låg strömförbrukning och lång livslängd samt möjlighet till elektronisk modulation. Lasern är modulerbar i området 100 Hz 20 MHz. Dimensioner.
  • Aggregat: 150×100×60 mm
  • Laserdiod: 13×40 mm