Teslameter, digital
Leverantör: PHYWE
13610.01 13610.02 13610.93
765-1320EA 2506.78 SEK
765-1320 765-1321 765-1322
Teslameter, digital
Magnetfältmätare
Instrument för noggrann mätning av lik-och växelriktade magnetfält. Digital LED-display.
Specifikationer
- Tre mätområden (20, 200 och 1000 mT)
- Nollpunktsinställning och eliminering av störande fält
- Kalibrerad (kalibreringsmagneter och spolar behövs ej)
- Skrivarutgång (analog)
- Apparathus av slagfast ABS-plast
- Infällbart handtag och fotstöd
Dimensioner: 230×236×168 mm
Mätområden: 10-5-2 T
Noggrannhet
Likriktat fält 10-5-1 T: ±2%
Lik-/växelriktat fält 1-2 T: ±5%
Växelriktat fält 50-500 Hz: ±2%
Växelriktat fält 500-1000 Hz: ±3%