Backinsatser till förvaringssystem
Leverantör: GRATNELL'S
INS4 INS6 INS8 INS3
765-0959EA 315 SEK
765-0959 765-0960 765-0961 GRATINS3
Backinsatser till förvaringssystem
Brickor/Skålar/Burkar Lådinsatser
Backinsatser av ljusgrå polystyren med 3, 4, 6 eller 8 sektioner. Passar till förvaringsback F/1, F/2 och F/3.