2,2,2-Trichloroethyl chloroformate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C0795-250G
C0795-25G
TCIAC0795-250GEA
9200
SEK
TCIAC0795-250G
TCIAC0795-25G
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate ≥98.0%
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Formel:
C₃H₂Cl₄O₂ Kokpunkt: 172°C Smältpunkt: 1 °C Densitet: 1,53 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000810 CAS nummer: 17341-93-4 EINECS: 241-363-7 UN: 3277 ADR: 6.1,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |