4-(2-Aminoethyl)pyridine ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
A1264-25G A1264-5G
TCIAA1264-25GEA 4225 SEK
TCIAA1264-25G TCIAA1264-5G
4-(2-Aminoethyl)pyridine ≥97.0%
4-(2-Aminoethyl)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Kokpunkt: 120°C
Smältpunkt: 76 °C
Densitet: 1,0238 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00038045
CAS nummer: 13258-63-4
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62d8fca73320205695849b7b075cc2437c1a33ea&vid=62d8fca73320205695849b7b075cc2437c1a33ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %