Natriumperjodat ≥99.8% ACS, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
Synonyms: Sodium metaperiodate
311448-100G 311448-500G 311448-5G 311448-100G 311448-500G
311448-100GEA 1350 SEK
311448-100G 311448-500G 311448-5G SIAL311448-100G SIAL311448-500G
Natriumperjodat ≥99.8% ACS, Fluka™
Natriumperjodat
Formel: NaIO₄
MW: 213,89 g/mol
Kokpunkt: 300 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 270 °C (dec.)
Densitet: 3,86 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003534
CAS nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08714
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (excluding dried substances) 99.8 - 100.3 %
Manganese (Mn) Max. 3.0 ppm
Other halogens (as Cl) Max. 0.02 %