Eukalyptol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43788.0100
8.43788.0500
8.43788.0100EA
787
SEK
8.43788.0100
8.43788.0500
Eukalyptol för syntes, Sigma-Aldrich®
Eukalyptol
Formel:
C₁₀H₁₈O Kokpunkt: 176…177 °C (1013 hPa) Densitet: 0,92 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 46 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00167977 CAS nummer: 470-82-6 EINECS: 207-431-5 UN: 1993 ADR: 3,II Merck Index: 12,03940 |
Specifikation testresultat
Solubility | 3.5 g/l (21 °C) |
Melting Point | 1.5 °C |
Molar Mass | 154.25 g/mol |
Boiling Point | 174 - 177 °C |
Flash Point | 49 °C |
Density | 0.925 g/cm3 (20 °C) |