Benzyl propionate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Propionic acid benzyl ester, Benzyl propanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43784.0100 8.43784.0500
8.43784.0100EA 405 SEK
8.43784.0100 8.43784.0500
Benzyl propionate för syntes, Sigma-Aldrich®
Benzyl propionate
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Kokpunkt: 222 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,029…1.033 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00027003
CAS nummer: 122-63-4
EINECS: 204-559-3
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 164.21 g/mol
Boiling Point 222 °C (1013 hPa)
Flash Point 96 °C
Density 1.029 - 1.033 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C10H12O2