(3-Chloropropyl)trichlorosilane ≥98.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Trichloro(3-chloropropyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42016.0005 8.42016.0025
8.42016.0005EA 1010 SEK
8.42016.0005 8.42016.0025
(3-Chloropropyl)trichlorosilane ≥98.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
Formel: ClH₂CCH₂CH₂SiCl₃
Kokpunkt: 176…177 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,359 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013694
CAS nummer: 2550-06-3
EINECS: 219-844-8
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.358 - 1.362
Identity (IR) passes test
Flash Point 80 °C
Density 1.360 g/cm3 (20 °C)