N-metyl-N-(trimetylsilyl) trifluoracetamid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41102.0005 8.41102.0025 8.41102.0002 8.41102.9999
8.41102.0005EA 907 SEK
8.41102.0005 8.41102.0025 8.41102.0002 8.41102.9999
N-metyl-N-(trimetylsilyl) trifluoracetamid för syntes, Sigma-Aldrich®
N-metyl-N-(trimetylsilyl) trifluoracetamid
Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
Kokpunkt: 130 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000411
CAS nummer: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Specifikation testresultat
Molar Mass 199.25 g/mol
Boiling Point 130 - 132 °C (1013 hPa)
Flash Point 25 °C
Density 1.085 g/cm3