1,5-Naphthalenedisulphonic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40104.0025 8.40104.0250
8.40104.0025EA 580 SEK
8.40104.0025 8.40104.0250
1,5-Naphthalenedisulphonic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
1,5-Naphthalenedisulphonic acid
Formel: C₁₀H₈O₆S₂
MW: 288.3 g/mol
Smältpunkt: 110
MDL Number: MFCD00003996
CAS nummer: 81-04-9
EINECS: 201-317-9
UN: 2585
ADR: 8 III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1030 g/l (20 °C)
Melting Point 110 °C decomposes
Molar Mass 288.3 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Vapor Pressure 51 hPa (50 °C)
pH 2.4 (1 g/l, H2O, 20 °C)