(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22307.0100
8.22307.1000
8.22307.2500
8.22307.0100EA
483
SEK
8.22307.0100
8.22307.1000
8.22307.2500
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Formel:
C₅H₁₀O₂ Kokpunkt: 178 °C (1013 hPa) Smältpunkt: < –80 °C Densitet: 1,0543 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 75 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00005372 CAS nummer: 97-99-4 EINECS: 202-625-6 Merck Index: 12,09353 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 102.13 g/mol |
Boiling Point | 178 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (25 °C) |
Flash Point | 75 °C |
Explosion Limit | 1.5 - 9.7 %(V) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 282 °C |